Print…
1-Decylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR360123-25G OR360123-5G
APOSOR360123-25GEA 330 EUR
APOSOR360123-25G APOSOR360123-5G
1-Decylboronic acid
1-Decylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₂₃BO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01074638
Número CAS: 24464-63-9