Print…
Deoxyfuconojirimycin hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3600T-5MG OR3600T-100MG OR3600T-10MG
APOSOR3600T-5MGEA 0 EUR
APOSOR3600T-5MG APOSOR3600T-100MG APOSOR3600T-10MG
Deoxyfuconojirimycin hydrochloride
Deoxyfuconojirimycin hydrochloride
A powerful & specific inhibitor of several a-L-fucosidases.
Fórmula: C₆H₁₃NO₃·HCl
Ponto de Fusão: 155…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 210174-73-5