Print…
(5-Ethylpyridin-3-yl)boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR360079-1G OR360079-250MG
APOSOR360079-1GEA 406 EUR
APOSOR360079-1G APOSOR360079-250MG
(5-Ethylpyridin-3-yl)boronic acid 98%
(5-Ethylpyridin-3-yl)boronic acid
Fórmula: C₇H₁₀BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1001907-70-5