Print…
2-Isopropoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR360051-1G OR360051-5G OR360051-25G
APOSOR360051-1GEA 0 EUR
APOSOR360051-1G APOSOR360051-5G APOSOR360051-25G
2-Isopropoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Isopropoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₂₂BNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07366722
Número CAS: 848243-25-4