Print…
(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Methoxymethoxy)phenylboronic acid, 4-(Methoxymethoxy)benzeneboronic acid
OR360049-25G OR360049-5G
APOSOR360049-25GEA 857 EUR
APOSOR360049-25G APOSOR360049-5G
(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid 98%
(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412067
Número CAS: 162662-27-3