Print…
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(Trimethylsilyl)phenyl)boronic acid
OR360037-1G OR360037-25G OR360037-5G
APOSOR360037-1GEA 21.9 EUR
APOSOR360037-1G APOSOR360037-25G APOSOR360037-5G
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 98%
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₅BO₂Si
Peso Molecular: 194.1100 g/mol
Ponto de Fusão: 145…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03093884
Número CAS: 177171-16-3