Print…
3-Bromo-5-(methylthio)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-5-methylthiopyridine
OR3600-1G OR3600-250MG OR3600-5G
APOSOR3600-1GEA 183 EUR
APOSOR3600-1G APOSOR3600-250MG APOSOR3600-5G
3-Bromo-5-(methylthio)pyridine 95%
3-Bromo-5-(methylthio)pyridine
Fórmula: C₆H₆BrNS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689537
Número CAS: 142137-18-6