Print…
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3598-1G OR3598-250MG
APOSOR3598-1GEA 0 EUR
APOSOR3598-1G APOSOR3598-250MG
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid 98%
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid
Fórmula: C₆H₈BNO₄S
Ponto de Fusão: 123…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689536
Número CAS: 913836-01-8