Print…
2,5-Dibromo-3-nitropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3579-100G OR3579-25G
APOSOR3579-100GEA 77 EUR
APOSOR3579-100G APOSOR3579-25G
2,5-Dibromo-3-nitropyridine 98%
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₂Br₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09266223
Número CAS: 15862-37-0