Print…
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3571-100G OR3571-25G OR3571-5G
APOSOR3571-100GEA 0 EUR
APOSOR3571-100G APOSOR3571-25G APOSOR3571-5G
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₅S
Ponto de Fusão: 126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01317547
Número CAS: 62140-67-4