Print…
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate, 2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid Methyl Ester
OR3570-100G OR3570-25G OR3570-5G
APOSOR3570-100GEA 104 EUR
APOSOR3570-100G APOSOR3570-25G APOSOR3570-5G
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₅S
Peso Molecular: 244.26 g/mol
Ponto de Fusão: 117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01317545
Número CAS: 63484-12-8