Print…
Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3568-100G OR3568-25G
APOSOR3568-100GEA 0 EUR
APOSOR3568-100G APOSOR3568-25G
Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₅S
Ponto de Fusão: 175…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01317542
Número CAS: 33045-52-2
EINECS: 251-358-1