Print…
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3567-10G OR3567-50G OR3567-100G
APOSOR3567-10GEA 0 EUR
APOSOR3567-10G APOSOR3567-50G APOSOR3567-100G
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₉NO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129997
Número CAS: 22117-85-7
EINECS: 244-789-1