Print…
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 3-(chlorosulphonyl)benzoate
OR3564-1G OR3564-25G OR3564-5G
APOSOR3564-1GEA 30.6 EUR
APOSOR3564-1G APOSOR3564-25G APOSOR3564-5G
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Fórmula: C₈H₇ClO₄S
Peso Molecular: 234.6600 g/mol
Ponto de Fusão: 63…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06408800
Número CAS: 63555-50-0
UN: 1759
ADR: 8 III