Print…
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Dimethoxynitrobenzene, 2,4-Dimethoxy-1-nitrobenzene
OR3561-100G OR3561-25G OR3561-5G
APOSOR3561-100GEA 174 EUR
APOSOR3561-100G APOSOR3561-25G APOSOR3561-5G
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzene
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzene
Fórmula: C₈H₉NO₄
Ponto de Fusão: 74…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024210
Número CAS: 4920-84-7