Print…
5-Bromo-2-chloropyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3560-25G OR3560-100G OR3560-500G
APOSOR3560-25GEA 21.9 EUR
APOSOR3560-25G APOSOR3560-100G APOSOR3560-500G
5-Bromo-2-chloropyrimidine 98%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Fórmula: C₄H₂BrClN₂
Ponto de ebulição: 95 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 73…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00483232
Número CAS: 32779-36-5