Print…
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3558-10G OR3558-1G OR3558-5G
APOSOR3558-10GEA 828 EUR
APOSOR3558-10G APOSOR3558-1G APOSOR3558-5G
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₂S
Ponto de Fusão: 108…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00214476
Número CAS: 99169-99-0