Print…
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 5-methyloxazole-4-carboxylate
OR3554-1G OR3554-5G
APOSOR3554-1GEA 81.2 EUR
APOSOR3554-1G APOSOR3554-5G
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate
Fórmula: C₆H₇NO₃
Peso Molecular: 141.1247 g/mol
Ponto de ebulição: 51…57 °C/0.1mmHg
Ponto de Fusão: 45…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08689502
Número CAS: 41172-57-0