Print…
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3553-5G OR3553-25G
APOSOR3553-5GEA 0 EUR
APOSOR3553-5G APOSOR3553-25G
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Fórmula: C₆H₇NO₃
Ponto de ebulição: 60 °C/2,25mmHg
Densidade: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04114930
Número CAS: 118994-89-1