Print…
6-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
OR3548-250MG OR3548-500MG
APOSOR3548-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR3548-250MG APOSOR3548-500MG
6-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
6-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fórmula: C₆H₄BrN₃
Ponto de Fusão: 151…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08689506
Número CAS: 108281-79-4