Print…
4-Bromo-1-naphthoic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3541-25G OR3541-5G
APOSOR3541-25GEA 0 EUR
APOSOR3541-25G APOSOR3541-5G
4-Bromo-1-naphthoic acid 97+%
4-Bromo-1-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 217…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00094221
Número CAS: 16650-55-8