Print…
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3540-10G OR3540-25G OR3540-5G
APOSOR3540-10GEA 24.8 EUR
APOSOR3540-10G APOSOR3540-25G APOSOR3540-5G
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrClO₂
Ponto de Fusão: 189…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797227
Número CAS: 42860-02-6