Print…
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3538-1G OR3538-5G
APOSOR3538-1GEA 0 EUR
APOSOR3538-1G APOSOR3538-5G
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol 97%
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Fórmula: C₆H₆ClNO
Ponto de Fusão: 38…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07437885
Número CAS: 63071-10-3