Print…
Methyl (3-bromophenyl)acetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromophenylacetic acid methyll ester, Methyl 3-Bromophenylacetate, Methyl 2-(3-bromophenyl)acetate
OR3537-100G OR3537-25G OR3537-5G
APOSOR3537-100GEA 248 EUR
APOSOR3537-100G APOSOR3537-25G APOSOR3537-5G
Methyl (3-bromophenyl)acetate 98%
Methyl (3-bromophenyl)acetate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06858764
Número CAS: 150529-73-0