Print…
Methyl-6-bromopicolinate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 6-bromopicolinate, Methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-Bromopicolinic acid methyl ester
OR3536-1G OR3536-5G
APOSOR3536-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3536-1G APOSOR3536-5G
Methyl-6-bromopicolinate 98%
Methyl-6-bromopicolinate
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203934
Número CAS: 26218-75-7