Print…
7-Aminoindole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3531-100MG OR3531-500MG
APOSOR3531-100MGEA 24.8 EUR
APOSOR3531-100MG APOSOR3531-500MG
7-Aminoindole 97%
7-Aminoindole
Fórmula: C₈H₈N₂
Ponto de Fusão: 90…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02093960
Número CAS: 5192-04-1