Print…
3-Bromo-6-chloropicolinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3520-1G OR3520-5G OR3520-10G
APOSOR3520-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3520-1G APOSOR3520-5G APOSOR3520-10G
3-Bromo-6-chloropicolinic acid 97%
3-Bromo-6-chloropicolinic acid
Fórmula: C₆H₃BrClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258777
Número CAS: 929000-66-8