Print…
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoxazole, 3,5-dimethyl-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazole
OR3516-5G OR3516-25G OR3516-100G
APOSOR3516-5GEA 21.9 EUR
APOSOR3516-5G APOSOR3516-25G APOSOR3516-100G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₈BNO₃
Ponto de Fusão: 94…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05863910
Número CAS: 832114-00-8