Print…
4-Methoxypicolinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3515-1G OR3515-5G
APOSOR3515-1GEA 36.4 EUR
APOSOR3515-1G APOSOR3515-5G
4-Methoxypicolinic acid 98%
4-Methoxypicolinic acid
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de Fusão: 207…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04115716
Número CAS: 29082-91-5