Print…
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3511-1G OR3511-250MG
APOSOR3511-1GEA 0 EUR
APOSOR3511-1G APOSOR3511-250MG
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₉H₃₀BNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258652
Número CAS: 934586-49-9