Print…
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3506-1G OR3506-5G OR3506-25G
APOSOR3506-1GEA 49.3 EUR
APOSOR3506-1G APOSOR3506-5G APOSOR3506-25G
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258769
Número CAS: 116355-18-1