Print…
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR350522-1G OR350522-5G
APOSOR350522-1GEA 26.1 EUR
APOSOR350522-1G APOSOR350522-5G
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145013
Número CAS: 106058-86-0