Print…
Methyl-3-amino-4-bromobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 3-amino-4-bromobenzoate
OR350503-100G OR350503-25G
APOSOR350503-100GEA 237 EUR
APOSOR350503-100G APOSOR350503-25G
Methyl-3-amino-4-bromobenzoate 98%
Methyl-3-amino-4-bromobenzoate
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Peso Molecular: 230.0586 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00553090
Número CAS: 46064-79-3