Print…
Thiazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR350371-25G OR350371-5G
APOSOR350371-25GEA 145 EUR
APOSOR350371-25G APOSOR350371-5G
Thiazole 98%
Thiazole
Fórmula: C₃H₃NS
Ponto de ebulição: 117…118 °C/760mmHg
Ponto de Fusão: –33 °C
Densidade: 1,198 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005315
Número CAS: 288-47-1
UN: 1993
ADR: 3,III