Print…
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Avobenzone, 1-(4-(tert-Butyl)phenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione
OR350370-500G OR350370-1KG
APOSOR350370-500GEA 130 EUR
APOSOR350370-500G APOSOR350370-1KG
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Fórmula: C₂₀H₂₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210252
Número CAS: 70356-09-1