Print…
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR350351-100G OR350351-25G
APOSOR350351-100GEA 261 EUR
APOSOR350351-100G APOSOR350351-25G
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride 97%
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₁₅ClO₃S
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064156
Número CAS: 21286-54-4
UN: 3261
ADR: 8,II