2-(Quinolin-6-yl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR350332-1G
OR350332-5G
APOSOR350332-1GEA
0
EUR
APOSOR350332-1G
APOSOR350332-5G
2-(Quinolin-6-yl)acetic acid
2-(Quinolin-6-yl)acetic acid
Fórmula:
C₁₁H₉NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07776794 Número CAS: 5622-34-4 |