Print…
2-(Quinolin-6-yl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR350332-1G OR350332-5G
APOSOR350332-1GEA 0 EUR
APOSOR350332-1G APOSOR350332-5G
2-(Quinolin-6-yl)acetic acid
2-(Quinolin-6-yl)acetic acid
Fórmula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07776794
Número CAS: 5622-34-4