Print…
2-Propoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-n-Propoxybenzoic acid
OR350317-100G OR350317-500G
APOSOR350317-100GEA 69.6 EUR
APOSOR350317-100G APOSOR350317-500G
2-Propoxybenzoic acid
2-Propoxybenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075687
Número CAS: 2100-31-4