Print…
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Pyridoxal-5-phosphate hydrate, Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate, (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrate
OR350314-100G OR350314-25G OR350314-5G
APOSOR350314-100GEA 306 EUR
APOSOR350314-100G APOSOR350314-25G APOSOR350314-5G
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 98%
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Fórmula: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00149414
Número CAS: 41468-25-1