Print…
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Aminooxy)tetrahydro-2H-pyran, N-(2-tetrahydropyranyloxy)amine, O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
OR350311-25G OR350311-100G OR350311-5G
APOSOR350311-25GEA 159 EUR
APOSOR350311-25G APOSOR350311-100G APOSOR350311-5G
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 98%
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 81 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 34…37 °C
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01321374
Número CAS: 6723-30-4