Print…
(S)-Benzyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: H-Lys(Z)-OBzl.HCl, H-Lys(Z)-OBzl·HCl, Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-L-lysine benzyl ester hydrochloride
OR350309-5G OR350309-1G OR350309-25G
APOSOR350309-5GEA 102 EUR
APOSOR350309-5G APOSOR350309-1G APOSOR350309-25G
(S)-Benzyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
(S)-Benzyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride
Fórmula: C₂₁H₂₆N₂O₄·HCl
Peso Molecular: 406.9 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038981
Número CAS: 6366-70-7