Print…
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR350302-25G OR350302-5G OR350302-100G
APOSOR350302-25GEA 0 EUR
APOSOR350302-25G APOSOR350302-5G APOSOR350302-100G
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₉ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 226…231 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012858
Número CAS: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8