Print…
3-Nitro-o-xylene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR350286-500G OR350286-1KG OR350286-250G
APOSOR350286-500GEA 0 EUR
APOSOR350286-500G APOSOR350286-1KG APOSOR350286-250G
3-Nitro-o-xylene
3-Nitro-o-xylene
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 244…246 °C
Ponto de Fusão: 13…15 °C
Densidade: 1,2129 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007162
Número CAS: 83-41-0
UN: 1665
ADR: 6.1,II