Print…
Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR350268-100G OR350268-25G OR350268-5G
APOSOR350268-100GEA 253 EUR
APOSOR350268-100G APOSOR350268-25G APOSOR350268-5G
Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840484
Número CAS: 46004-37-9