Print…
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR350262-100G OR350262-500G
APOSOR350262-100GEA 0 EUR
APOSOR350262-100G APOSOR350262-500G
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 97%
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Fórmula: C₄H₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00135989
Número CAS: 4928-88-5