Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR350262-100G
OR350262-500G
APOSOR350262-100GEA
0
EUR
APOSOR350262-100G
APOSOR350262-500G
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 97%
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Fórmula:
C₄H₅N₃O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00135989 Número CAS: 4928-88-5 |