Print…
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR350255-100G OR350255-25G
APOSOR350255-100GEA 0 EUR
APOSOR350255-100G APOSOR350255-25G
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic acid 98%
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₈H₈N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464322
Número CAS: 41263-74-5