Print…
3-Methylcinnamic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR350254-25G OR350254-5G
APOSOR350254-25GEA 0 EUR
APOSOR350254-25G APOSOR350254-5G
3-Methylcinnamic acid
3-Methylcinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 116…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016844
Número CAS: 3029-79-6