Print…
α-Bromo-o-xylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR350233-100G OR350233-25G
APOSOR350233-100GEA 0 EUR
APOSOR350233-100G APOSOR350233-25G
α-Bromo-o-xylene 98%
α-Bromo-o-xylene
Fórmula: C₈H₉Br
Ponto de ebulição: 216…217 °C
Ponto de Fusão: 16…20 °C
Densidade: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000174
Número CAS: 89-92-9
EINECS: 201-951-6
UN: 1701
ADR: 6.1,II