Print…
2-Methylthiazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR350221-25G OR350221-5G
APOSOR350221-25GEA 0 EUR
APOSOR350221-25G APOSOR350221-5G
2-Methylthiazole 97%
2-Methylthiazole
Fórmula: C₄H₅NS
Ponto de ebulição: 129 °C
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00053144
Número CAS: 3581-87-1
UN: 1993
ADR: 3,III