Print…
Metilo 4-iodobenzoato
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR350215-100G OR350215-25G OR350215-500G
APOSOR350215-100GEA 0 EUR
APOSOR350215-100G APOSOR350215-25G APOSOR350215-500G
Metilo 4-iodobenzoato
Metilo 4-iodobenzoato
Fórmula: C₈H₇IO₂
Ponto de Fusão: 112…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016353
Número CAS: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III